Få mere at vide
Stearyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30428169
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30428169 1 g
1 options
Artikelnummer. 30428169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6864521G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearyl Acetate
CAS 822-23-1
Molekylær formel C20H40O2
Mængde 1 g
Synonym 1-Octadecanol Acetate, 1-Octadecyl Acetate, NSC 5546, Octadecyl Acetate, Stearyl Acetate, n-Octadecyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C
IUPAC navn octadecyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 312.53
Formel vægt 312.3028