Få mere at vide
Stearyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stearyl Acetate |
| CAS | 822-23-1 |
| Molekylær formel | C20H40O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Octadecanol Acetate, 1-Octadecyl Acetate, NSC 5546, Octadecyl Acetate, Stearyl Acetate, n-Octadecyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | octadecyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.53 |
| Formel vægt | 312.3028 |