Få mere at vide
Stearoylcholinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30419750
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30419750 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30419750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS686538100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearoylcholine Chloride
CAS 25234-57-5
Molekylær formel C23H48ClNO2
Mængde 100 mg
Synonym N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride
InChI formel InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
IUPAC navn trimethyl(2-octadecanoyloxyethyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 406.09
Formel vægt 405.3374