Få mere at vide
Stearoylcholinchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stearoylcholine Chloride |
| CAS | 25234-57-5 |
| Molekylær formel | C23H48ClNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-] |
| IUPAC navn | trimethyl(2-octadecanoyloxyethyl)azanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.09 |
| Formel vægt | 405.3374 |