Få mere at vide
Stearoylamide Propylbetaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stearoylamide Propylbetaine |
| CAS | 6179-44-8 |
| Molekylær formel | C25 H50 N2 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Dimethyl(3-stearamidopropyl)ammonio)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24(28)26-21-19-22-27(2,3)23-25(29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,26,28,29,30) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-[dimethyl-[3-(octadecanoylamino)propyl]ammonio]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.68 |
| Formel vægt | 426.3821 |