missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Stearoyl-NTA, TRC

Artikelnummer. 30411551
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411551 1 mg
30425995 10 mg
30416349 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6865401MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 581064-76-8
Molekylær formel C28H52N2O7
Molekylvægt (g/mol) 528.72
Synonym N2,N2-bis(Carboxymethyl)-N6-(1-oxooctadecyl)-L-lysine
IUPAC navn (2R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-6-(octadecanoylamino)hexanoic acid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCC[C@@H](N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Stearoyl-NTA
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C28H52N2O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-25(31)29-21-18-17-19-24(28(36)37)30(22-26(32)33)23-27(34)35/h24H,2-23H2,1H3,(H,29,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)/t24-/m1/s1
Formel vægt 528.3775
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.