missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Stearoyl Ethanolamide, TRC

Artikelnummer. 30414707
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414707 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS686608100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Stearoyl Ethanolamide
CAS 111-57-9
Molekylær formel C20H41NO2
Mængde 100 mg
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)octadecanamide, AM 1105, Abriflo 65, Alkamide S 280, Aminon SM, Amisol SME, Ceramid, Clindrol 200MS, Comperlan HS, Cycloamide SM, Emcol 70, Loramine S 280 Lubsize K 12, Mackamide SMA, Marlamid M 18, Monamid 972, Monamid S, Monoethanolstearamide, N-(2-Hydroxyethyl)stearamide, N-Octadecanoylethanolamine, N-Stearoylethanolamine, NSC 3377, NSC 52619, Onyx Wax EL, Profan SME, Rewomid S 280, S 280, Stearamide MEA, Stearamide monoethanolamine, Stearic acid ethanolamide, Stearic acid monoethanolamide, Stearic ethanolamide, Stearic ethylolamide, Stearic monoethanolamide, Stearic monoethanolamine, Stearoylmonoethanolamide, Witcamide 70
InChI formel InChI=1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h22H,2-19H2,1H3,(H,21,23)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(NCCO)=O
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)octadecanamide
Molekylvægt (g/mol) 327.55
Formel vægt 327.3137
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.