Få mere at vide
Stearidonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stearidonic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12- |
| Formel vægt | 276.209 |