Få mere at vide
Stearic Anhydride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10568260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10568260 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10568260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8144/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 638-08-4
Smeltepunkt 69°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C36H70O3
MDL nummer 9004
Mængde 100 g
Synonym stearic anhydride, octadecanoic acid, anhydride, stearic acid anhydride, stearicanhydride, octadecanoic acid, 1,1'-anhydride, octadecanoic anhydride, e r degrees eeaou, octadecanoic anhydride #, acmc-1b4gn, octadecanoic acid,1,1'-anhydride
InChI nøgle WVJVHUWVQNLPCR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn octadecanoyl octadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 550.953
PubChem CID 69485
Formel vægt 550.95g/mol
Fysisk form Powder