Få mere at vide
Stearinsyreanhydrid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279460 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10279460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419710250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638-08-4 | C36H70O3 | 550.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic anhydride
Navn note 98%
CAS 638-08-4
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8400g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C36H70O3
Lineær formel (CH3(CH2)16CO)2O
MDL nummer MFCD00009004
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.84
Synonym stearic anhydride, octadecanoic acid, anhydride, stearic acid anhydride, stearicanhydride, octadecanoic acid, 1,1'-anhydride, octadecanoic anhydride, e r degrees eeaou, octadecanoic anhydride #, acmc-1b4gn, octadecanoic acid,1,1'-anhydride
InChI nøgle WVJVHUWVQNLPCR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn octadecanoyl octadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 550.95
PubChem CID 69485
Formel vægt 550.95
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske