Få mere at vide
Stearic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888370
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888370 1 kg
15878370 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888370 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8006731000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-11-4
Tekniske data
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Kogepunkt 370°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3(CH2)16COOH
MDL nummer MFCD00002752
Mængde 1 kg
Synonym Stearic acid, Stearic acid
Molekylvægt (g/mol) 284.48