Få mere at vide
Stearinsyre, pulver (tredobbelt presset), NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15547824 1.5 kg Poly flaske 1.5kg
15537824 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15547824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 034005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 57-11-4
Molekylær formel C18H36O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
MDL nummer MFCD00002752
InChI nøgle QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC navn octadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic Acid
Flammepunkt 196.00°C
Emballage Poly flaske
Mængde 1.5 kg
Specifik vægtfylde 1L = 0.94kg
Formel vægt 284.48
Grad NF
Fysisk form Powder (Triple Pressed)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stearic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Stearic acid