Få mere at vide
Stearic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442389
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16442389 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16442389 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2219
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic acid
CAS 57-11-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H36O2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (439.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 284.48
Formel vægt 284.48
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death