Få mere at vide
Stearinsyrehydrazid, 97 %
Artikelnummer. 11385169
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385169 250 g 250g
11365169 10 g 10g
11375169 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18291.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 4130-54-5 | C18H38N2O | 298,515 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4130-54-5
Molekylær formel C18H38N2O
Molekylvægt (g/mol) 298.515
MDL nummer MFCD00014764
InChI nøgle BYTFESSQUGDMQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid hydrazide, stearic hydrazide, stearohydrazide, octadecanoic acid, hydrazide, stearoylhydrazine, stearic acid, hydrazide, unii-3fv1c68xop, 3fv1c68xop, octadecanohydrazide #, stearic acid hydrazone
PubChem CID 20088
IUPAC navn octadecanhydrazid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic acid hydrazide
Smeltepunkt 114 °C til 116 °C
Mængde 250 g
Formel vægt 298.51
Procent renhed 97%