Få mere at vide
Stearic acid, 98%
Artikelnummer. p-3346532
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11424943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12244.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
En mættet fedtsyre Stearinsyre bruges som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, sæber og kosmetik såsom shampoo og barbercremeprodukter. Dens salte bruges til at blødgøre polyvinylchlorid og en komponent af fedt. Det bruges til fremstilling af blødgøringsmidler i tekstillimning med ricinusolie og kosttilskud. Det fungerer som hærder i stearinlys med simpelt sukker eller majssirup. Det bruges til belægning af metalpulver som aluminium og jern i fyrværkeri. Det finder anvendelse som et almindeligt smøremiddel under sprøjtestøbning og presning af keramiske pulvere. Det fungerer som et nøgleråmateriale til syntesen af stearylalkohol ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En mættet fedtsyre Stearinsyre bruges som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, sæber og kosmetik såsom shampoo og barbercremeprodukter. Dens salte bruges til at blødgøre polyvinylchlorid og en komponent af fedt. Det bruges til fremstilling af blødgøringsmidler i tekstillimning med ricinusolie og kosttilskud. Det fungerer som hærder i stearinlys med simpelt sukker eller majssirup. Det bruges til belægning af metalpulver som aluminium og jern i fyrværkeri. Det finder anvendelse som et almindeligt smøremiddel under sprøjtestøbning og presning af keramiske pulvere. Det fungerer som et nøgleråmateriale til syntesen af stearylalkohol ved reduktion.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, carbonterachlorid, toluen, chloroform, acetone og carbondisulfid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-11-4
Molekylær formel C18H36O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
MDL nummer MFCD00002752
InChI nøgle QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC navn octadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic Acid
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Tæthed 0.941
Kogepunkt 232°C (15 mm)
Flammepunkt 196°C (384°F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 5 g
Beilstein 608585
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,carbon terachloride,toluene,chloroform,acetone and carbondisulfide. Insoluble in water.
Formel vægt 284.48