Få mere at vide
Stearinsyre, 98%
Beskrivelse
En mættet fedtsyre Stearinsyre bruges som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, sæber og kosmetik såsom shampoo og barbercremeprodukter. Dens salte bruges til at blødgøre polyvinylchlorid og en komponent af fedt. Det bruges til fremstilling af blødgøringsmidler i tekstillimning med ricinusolie og kosttilskud. Det fungerer som hærder i stearinlys med simpelt sukker eller majssirup. Det bruges til belægning af metalpulver som aluminium og jern i fyrværkeri. Det finder anvendelse som et almindeligt smøremiddel under sprøjtestøbning og presning af keramiske pulvere. Det fungerer som et nøgleråmateriale til syntesen af stearylalkohol ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En mættet fedtsyre Stearinsyre bruges som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, sæber og kosmetik såsom shampoo og barbercremeprodukter. Dens salte bruges til at blødgøre polyvinylchlorid og en komponent af fedt. Det bruges til fremstilling af blødgøringsmidler i tekstillimning med ricinusolie og kosttilskud. Det fungerer som hærder i stearinlys med simpelt sukker eller majssirup. Det bruges til belægning af metalpulver som aluminium og jern i fyrværkeri. Det finder anvendelse som et almindeligt smøremiddel under sprøjtestøbning og presning af keramiske pulvere. Det fungerer som et nøgleråmateriale til syntesen af stearylalkohol ved reduktion.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, carbonterachlorid, toluen, chloroform, acetone og carbondisulfid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stearic Acid |
| Smeltepunkt | 69 °C til 72 °C |
| Tæthed | 0.941 |
| Kogepunkt | 232 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 196 °C (384 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 608585 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, carbonterachlorid, toluen, chloroform, acetone og carbondisulfid. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 284.48 |