Få mere at vide
Stearinsyre, 98%
Artikelnummer. 11424943
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424943 5 g 5g
11434943 25 g 25g
11444943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12244.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.87 DKK
    249.65 DKK / 5g
    Spare 27.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284,48 g/mol
En mættet fedtsyre Stearinsyre bruges som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, sæber og kosmetik såsom shampoo og barbercremeprodukter. Dens salte bruges til at blødgøre polyvinylchlorid og en komponent af fedt. Det bruges til fremstilling af blødgøringsmidler i tekstillimning med ricinusolie og kosttilskud. Det fungerer som hærder i stearinlys med simpelt sukker eller majssirup. Det bruges til belægning af metalpulver som aluminium og jern i fyrværkeri. Det finder anvendelse som et almindeligt smøremiddel under sprøjtestøbning og presning af keramiske pulvere. Det fungerer som et nøgleråmateriale til syntesen af stearylalkohol ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En mættet fedtsyre Stearinsyre bruges som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, sæber og kosmetik såsom shampoo og barbercremeprodukter. Dens salte bruges til at blødgøre polyvinylchlorid og en komponent af fedt. Det bruges til fremstilling af blødgøringsmidler i tekstillimning med ricinusolie og kosttilskud. Det fungerer som hærder i stearinlys med simpelt sukker eller majssirup. Det bruges til belægning af metalpulver som aluminium og jern i fyrværkeri. Det finder anvendelse som et almindeligt smøremiddel under sprøjtestøbning og presning af keramiske pulvere. Det fungerer som et nøgleråmateriale til syntesen af stearylalkohol ved reduktion.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, carbonterachlorid, toluen, chloroform, acetone og carbondisulfid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-11-4
Molekylær formel C18H36O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
MDL nummer MFCD00002752
InChI nøgle QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC navn octadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic Acid
Smeltepunkt 69 °C til 72 °C
Tæthed 0.941
Kogepunkt 232 °C (15 mm)
Flammepunkt 196 °C (384 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 5 g
Beilstein 608585
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, carbonterachlorid, toluen, chloroform, acetone og carbondisulfid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 284.48