Få mere at vide
Stearinsyre, 97%
Artikelnummer. 11914931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914931 10 kg Fiber tromle 10kg
10002390 1 kg Plastflaske 1kg
10722221 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174490100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-11-4
Molekylær formel C18H36O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
MDL nummer MFCD00002752
InChI nøgle QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC navn octadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic acid
Smeltepunkt 67,0 °C til 69,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 361,0 °C
Flammepunkt 196 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Fiber tromle
Lineær formel CH3(CH2)16CO2H
Mængde 10 kg
Beilstein 02,IV,1206
Merck Index 15,893
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: 1g/21mL alkohol - 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzen - 1g/3,4 ml cs2,1g/2mL kloroform - 1g/26mL acetone, opløseligt i amylacetat og toluen
Sublimationspunkt >90 °C
Formel vægt 284.47
Procent renhed 97%
Fysisk form Granuleret pulver, granuler eller flager