Få mere at vide
Stearic acid, 97%
Artikelnummer. 10722221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10722221
Brand: Thermo Scientific Acros 174490025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-11-4
Molekylær formel C18H36O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
MDL nummer MFCD00002752
InChI nøgle QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC navn octadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic acid
Smeltepunkt 67.0°C to 69.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 361.0°C
Flammepunkt 196°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)16CO2H
Mængde 2.5 kg
Beilstein 02,IV,1206
Merck Index 15,893
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene
Sublimationspunkt >90 °C
Formel vægt 284.47
Procent renhed 97%
Fysisk form Granular Powder, Granules, or Flakes