Få mere at vide
Stearinsyre, 90+%
Artikelnummer. 11443258
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443258 5000 g 5000g
11433258 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17673.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.29 DKK
    668.65 DKK / 5000g
    Spare 74.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284,48 g/mol
Stearinsyre bruges som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, sæber og kosmetik såsom shampoo og barbercremeprodukter. Dens salte bruges til at blødgøre polyvinylchlorid og en komponent af fedt. Det bruges til fremstilling af blødgøringsmidler i tekstillimning med ricinusolie og kosttilskud. Det fungerer som hærder i stearinlys med simpelt sukker eller majssirup. Det bruges til belægning af metalpulver som aluminium og jern i fyrværkeri. Det finder anvendelse som et almindeligt smøremiddel under sprøjtestøbning og presning af keramiske pulvere. Det fungerer som et nøgleråmateriale til syntesen af stearylalkohol ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Stearinsyre bruges som råmateriale til fremstilling af rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, sæber og kosmetik såsom shampoo og barbercremeprodukter. Dens salte bruges til at blødgøre polyvinylchlorid og en komponent af fedt. Det bruges til fremstilling af blødgøringsmidler i tekstillimning med ricinusolie og kosttilskud. Det fungerer som hærder i stearinlys med simpelt sukker eller majssirup. Det bruges til belægning af metalpulver som aluminium og jern i fyrværkeri. Det finder anvendelse som et almindeligt smøremiddel under sprøjtestøbning og presning af keramiske pulvere. Det fungerer som et nøgleråmateriale til syntesen af stearylalkohol ved reduktion.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, carbonterachlorid, toluen, chloroform, acetone og carbondisulfid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-11-4
Molekylær formel C18H36O2
Molekylvægt (g/mol) 284.48
MDL nummer MFCD00002752
InChI nøgle QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC navn octadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearic acid
Smeltepunkt 67 °C til 70 °C
Tæthed 0.941
Kogepunkt 232 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 196 °C (384 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 5000 g
Beilstein 608585
Merck Index 14,8804
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, carbonterachlorid, toluen, chloroform, acetone og carbondisulfid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 284.48
Procent renhed ≥90%