Få mere at vide
Stearic Acid-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stearic Acid-1-13C |
| CAS | 85541-42-0 |
| Molekylær formel | 13C C17 H36 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Octadecanoic-1-13C acid (9CI','ACI), 1-13C-Octadecanoic acid, Stearic-1-13C acid, [1-13C]Stearic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i18+1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (1^{13}C)octadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.47 |
| Formel vægt | 285.2749 |