Få mere at vide
Labconco™ SteamScrubber™-vaskemaskine til glas
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17172312 Shop alle Labconco Corporation produkter
Oversigt:
SteamScrubber-vaskemaskine til glas
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Stil:
Fritstående vaskemaskine
Fritstående vaskemaskine med vindue
Vaskemaskine under bord
Vaskemaskine under bord med vindue
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17172312
Brand: Labconco™ 402101010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige og effektive vaskemaskiner til glas, der kan håndtere en lang række bredmundede bægerglas og laboratorieudstyr til generelle formål.
Labconco SteamScrubber™-vaskemaskine til glas er designet til effektiv og ensartet vask almindeligt laboratorieudstyr som f.eks. bægerglas med bred munding. CleanWorks OS-softwaren er tilgængelig via en berøringsskærm i fuld farve og giver intuitiv og klar overvågning af vaskemængder– sikrer gentagelig, effektiv og sporbar rengøring.
SteamScrubber-modellerne når en maksimal vasketemperatur på 93°C og tørrer hurtigt glasvarer med standard tvungen luftkammertørring med SpeedVent-varmestyringsteknologi. SteamScrubber-modellerne har nedre og øvre standardstativer, der passer til en lang række stativer og indsatser, hvilket gør disse vaskemaskiner ekstremt alsidige til alle vaskebehov.
  • Berøringsskærm med intuitiv CleanWorks OS-software
  • Fleksibelt design giver mulighed for brug af standard- og injektorspindelstativer
  • Maks. vasketemperatur på 93°C fjerner hårde kontaminanter
  • Avanceret vaskepumpe maksimerer vandcirkulationen op til 112 gal/min (424 liter/min)
  • Standard tvungen luftkammertørring med SpeedVent-teknologi
  • Holdbart kammer og stativer i rustfrit stål af type 304
  • Øvre og nedre standard stativer inkluderet
Tekniske data
Oversigt SteamScrubber-vaskemaskine til glas
Vise Berøringsskærm i fuld farve
Materiale Rustfrit stål (304)
Produkttype Vaskemaskine til laboratorieglas
Flowhastighed Varmtvandsindtag 1,25 GPM (4,7 LPM), koldtvandsindtag på 3,5 GPM (13,2 LPM)
Maks. Tryk 120 psi (indløb)
Min. Renset vandtryk I/R, kan leveres fra tryksatte og ikke-tryksatte kilder
Volumen (engelsk) 6,73 fod. 3 kammer volumen
Volumen (metrisk) 190,6 l kammervolumen
Vaskecyklusser 9 programmer med 1 til 9 samlede cyklusser
Vandforbrug Så lavt som 12,9 l
Stil Fritstående vaskemaskine med vindue
Certificeringer/compliance UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Til brug med (applikation) Ideel til universiteter, myndigheder, farmaceutiske og industrielle laboratorier eller enhver anden facilitet, der bruger genanvendelige glasvarer
Inkluderer Øvre og nedre standard stativer
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 120 °F
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 120 °F
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 160 °F
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 71 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 49 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 49 °C
Dybde (engelsk) 27,8 tommer
Dybde (metrisk) 70.6 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 27,8 x 24,3 x 32,2 til 36,2 tommer.
Højde (engelsk) 32,2 til 36,2 tommer
Højde (metrisk) 81,8 til 91,9 cm
Bredde (engelsk) 24,3 tommer
Bredde (metrisk) 61.7 cm
Vægt (engelsk) Forsendelse 234 lb.
Vægt (metrisk) forsendelse 106.1 kg
Strømstyrke 11 A
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Spænding 208/230 V
Frekvens 50/60 Hz