Få mere at vide
Labconco™ SteamScrubber™-vaskemaskine til glas
Alsidige og effektive vaskemaskiner til glas, der kan håndtere en lang række bredmundede bægerglas og laboratorieudstyr til generelle formål.
Brand: Labconco™ 401101010
77580.28 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Labconco SteamScrubber™-vaskemaskine til glas er designet til effektiv og ensartet vask almindeligt laboratorieudstyr som f.eks. bægerglas med bred munding. CleanWorks OS-softwaren er tilgængelig via en berøringsskærm i fuld farve og giver intuitiv og klar overvågning af vaskemængder– sikrer gentagelig, effektiv og sporbar rengøring.
SteamScrubber-modellerne når en maksimal vasketemperatur på 93°C og tørrer hurtigt glasvarer med standard tvungen luftkammertørring med SpeedVent-varmestyringsteknologi. SteamScrubber-modellerne har nedre og øvre standardstativer, der passer til en lang række stativer og indsatser, hvilket gør disse vaskemaskiner ekstremt alsidige til alle vaskebehov.
- Berøringsskærm med intuitiv CleanWorks OS-software
- Fleksibelt design giver mulighed for brug af standard- og injektorspindelstativer
- Maks. vasketemperatur på 93°C fjerner hårde kontaminanter
- Avanceret vaskepumpe maksimerer vandcirkulationen op til 112 gal/min (424 liter/min)
- Standard tvungen luftkammertørring med SpeedVent-teknologi
- Holdbart kammer og stativer i rustfrit stål af type 304
- Øvre og nedre standard stativer inkluderet
Tekniske data
SteamScrubber-vaskemaskine til glas | |
Rustfrit stål (304) | |
Varmtvandsindtag 1,25 GPM (4,7 LPM), koldtvandsindtag på 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
I/R, kan leveres fra tryksatte og ikke-tryksatte kilder | |
190,6 l kammervolumen | |
Så lavt som 12,9 l | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Øvre og nedre standard stativer | |
120 °F | |
71 °C | |
49 °C | |
70.4 cm | |
32,1 til 36 tommer | |
24,1 tommer | |
206 lb. | |
11 A | |
208/230 V |
Berøringsskærm i fuld farve | |
Vaskemaskine til laboratorieglas | |
120 psi (indløb) | |
6,73 fod. 3 kammer volumen | |
9 programmer med 1 til 9 samlede cyklusser | |
Vaskemaskine under bord med vindue | |
Ideel til universiteter, myndigheder, farmaceutiske og industrielle laboratorier eller enhver anden facilitet, der bruger genanvendelige glasvarer | |
120 °F | |
160 °F | |
49 °C | |
27,7 tommer | |
27,7 x 24,2 x 32,1 til 36 tommer. | |
81,5 til 91,4 cm | |
61.2 cm | |
93.4 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | |
50/60 Hz |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
New Offer Save Up to 50%