Få mere at vide
Labconco™ SteamScrubber™-vaskemaskine til glas
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17112312 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Oversigt:
SteamScrubber-vaskemaskine til glas
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Stil:
Fritstående vaskemaskine
Fritstående vaskemaskine med vindue
Vaskemaskine under bord
Vaskemaskine under bord med vindue
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Elektriske krav Stil unitSize
17112312 SteamScrubber-vaskemaskine til glas 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Vaskemaskine under bord -
17122312 SteamScrubber-vaskemaskine til glas 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Vaskemaskine under bord -
17132312 SteamScrubber-vaskemaskine til glas 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Vaskemaskine under bord med vindue -
17142312 SteamScrubber-vaskemaskine til glas 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Vaskemaskine under bord med vindue -
17152312 SteamScrubber-vaskemaskine til glas 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Fritstående vaskemaskine -
17162312 SteamScrubber-vaskemaskine til glas 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Fritstående vaskemaskine -
17172312 SteamScrubber-vaskemaskine til glas 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Fritstående vaskemaskine med vindue -
17182312 SteamScrubber-vaskemaskine til glas 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Fritstående vaskemaskine med vindue Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17112312 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 401001010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige og effektive vaskemaskiner til glas, der kan håndtere en lang række bredmundede bægerglas og laboratorieudstyr til generelle formål.
Labconco SteamScrubber™-vaskemaskine til glas er designet til effektiv og ensartet vask almindeligt laboratorieudstyr som f.eks. bægerglas med bred munding. CleanWorks OS-softwaren er tilgængelig via en berøringsskærm i fuld farve og giver intuitiv og klar overvågning af vaskemængder– sikrer gentagelig, effektiv og sporbar rengøring.
SteamScrubber-modellerne når en maksimal vasketemperatur på 93°C og tørrer hurtigt glasvarer med standard tvungen luftkammertørring med SpeedVent-varmestyringsteknologi. SteamScrubber-modellerne har nedre og øvre standardstativer, der passer til en lang række stativer og indsatser, hvilket gør disse vaskemaskiner ekstremt alsidige til alle vaskebehov.
  • Berøringsskærm med intuitiv CleanWorks OS-software
  • Fleksibelt design giver mulighed for brug af standard- og injektorspindelstativer
  • Maks. vasketemperatur på 93°C fjerner hårde kontaminanter
  • Avanceret vaskepumpe maksimerer vandcirkulationen op til 112 gal/min (424 liter/min)
  • Standard tvungen luftkammertørring med SpeedVent-teknologi
  • Holdbart kammer og stativer i rustfrit stål af type 304
  • Øvre og nedre standard stativer inkluderet
Tekniske data
Oversigt SteamScrubber-vaskemaskine til glas
Vise Berøringsskærm i fuld farve
Materiale Rustfrit stål (304)
Produkttype Vaskemaskine til laboratorieglas
Flowhastighed Varmtvandsindtag 1,25 GPM (4,7 LPM), koldtvandsindtag på 3,5 GPM (13,2 LPM)
Maks. Tryk 120 psi (indløb)
Min. Renset vandtryk I/R, kan leveres fra tryksatte og ikke-tryksatte kilder
Volumen (engelsk) 6,73 fod. 3 kammer volumen
Volumen (metrisk) 190,6 l kammervolumen
Vaskecyklusser 9 programmer med 1 til 9 samlede cyklusser
Vandforbrug Så lavt som 12,9 l
Stil Vaskemaskine under bord
Certificeringer/compliance UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Til brug med (applikation) Ideel til universiteter, myndigheder, farmaceutiske og industrielle laboratorier eller enhver anden facilitet, der bruger genanvendelige glasvarer
Inkluderer Øvre og nedre standard stativer
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 120 °F
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 120 °F
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 160 °F
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 71 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 49 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 49 °C
Dybde (engelsk) 27,7 tommer
Dybde (metrisk) 70.4 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 27,7 x 24,2 x 32,1 til 36 tommer.
Højde (engelsk) 32,1 til 36 tommer
Højde (metrisk) 81,5 til 91,4 cm
Bredde (engelsk) 24,1 tommer
Bredde (metrisk) 61.2 cm
Vægt (engelsk) Forsendelse 206 lb.
Vægt (metrisk) forsendelse 93.4 kg
Strømstyrke 11 A
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Spænding 208/230 V
Frekvens 50/60 Hz