Beskrivelse
- Lav vedligeholdelse
- Varm damp steriliserbar
- CIP og SIP stand
- SILAMID™ ref.
- Keramisk membran
- VP skruehoved
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas skaft |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | pH-kombinationselektrode |
| Inkluderer | Skru prophoved |
| membran | Kugle |
| Model- | SL 81-120pHT-VP |
| sonde | Pt 1000 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 140 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |