Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Steam Indikator Prikker
Artikelnummer. 17736909 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Farve:
Pink (Pink)
Artikelnummer. 17736909
Brand: Keystone Cleanroom Products STMDOTS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indikatorer for dampsteriliseringsproces, der undergår en betydelig farveændring fra pink til mørkebrun, når de udsættes for damp.
  • Designet til brug i dampautoklaver, der kører ved 121 °C / 1 bar eller 134 °C / 2 bar
  • Farveændringen på steriliseringsprocessens indikatorer er dosisafhængig
  • 11140-1:2009 Sterilisering af sundhedsprodukter - Kemiske indikatorer - Del 1: Generelle krav
  • Steriliseringsprocesindikatorer er ikke dosimetre
  • Farveændring af steriliseringsprocessens indikatorer indikerer eksponering for processen
  • Selve processen skal valideres for at sikre produkternes sterilitet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Ingen
Farve Pink (Pink)
Engangs Engangsbrug
Materiale Papir, Plast
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Produkttype Steriliseringsindpakning