Learn More
Keystone Cleanroom Products Steam Component Autoclave Bag, White
Shop All Keystone Cleanroom Products ProductsDescrizione
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization.
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape.
- Fast and consistent for equipment preparation area.
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment.
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates.
- Resists tearing and punctures.
- Superior microbial barrier.
- Lint free Category 1 Helmke Drum.
- Manufactured and packaged in an ISO 6 Cleanroom environment.
- Certificates of Conformance sent with shipment.
- These bags can be heat sealed closed.
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Type | Heat Seal |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Material | Tyvek |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (English) | 24 in. |
| Width (English) | 24 in. |
| Product Type | Autoclave Bag |
| Length (Metric) | 60.96 cm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?