Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Dampkomponent autoklavpose, hvid
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeskrivelse
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering.
- Det eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavtape.
- Hurtigt og konsekvent i området for udstyrsforberedelse.
- Skaber sekundær beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr.
- Forseglede samlinger eliminerer sytråde og reducerer partikler betydeligt.
- Modstår revner og punkteringer.
- Overlegen mikrobiel barriere.
- Luggfri kategori 1 Helmke Tromme.
- Fremstillet og pakket i et ISO 6-rums renrumsmiljø.
- Overensstemmelsescertifikater sendt med forsendelsen.
- Disse poser kan varmeforsegles lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Produkttype | Autoklave taske |
| Længde (metrisk) | 60.96 cm |
| Vis mere |