Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Steam Component Autoclave Bag, White
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization.
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape.
- Fast and consistent for equipment preparation area.
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment.
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates.
- Resists tearing and punctures.
- Superior microbial barrier.
- Lint free Category 1 Helmke Drum.
- Manufactured and packaged in an ISO 6 Cleanroom environment.
- Certificates of Conformance sent with shipment.
- These bags can be heat sealed closed.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Lukketype | Heat Seal |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Længde (engelsk) | 24 in. |
| Bredde (engelsk) | 16 in. |
| Produkttype | Autoclave Bag |
| Længde (metrisk) | 60.96 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?