Få mere at vide
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontrol Med GC Duplex #2
Artikelnummer. 10002823
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10002823 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10002823 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12935112
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Stealth RNAi™ siRNA negativ kontrol Med GC Duplex #2
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls er en fantastisk måde at måle effekten af dit eksperimentelle Stealth RNAi™ siRNA duplex versus baggrund. Disse kontroller er:
  • Designet i 3 niveauer af GC-indhold (Lo, Med, Hi) med 3 tilgængelige sekvenser pr. niveau, så forskere kan matche GC-indhold til deres eksperimentelle Stealth RNAi™ siRNA
  • Ikke homolog med noget i hvirveldyrtranskriptomet
  • Testet for ikke at fremkalde stressreaktion Stealth RNAi™ siRNA
    Negative Control Kit indeholder alle tre kontroller (Lo, Med, Hi GC indhold-eksklusive sekvenser #2 og #3) og hver er også tilgængelig separat. Få de ideelle negative kontroller til dit RNAi-eksperiment, så du kan vurdere dine resultater nøjagtigt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Denne  individuelle kontrol leveres som 250μ l klokken 20μ M.  Opbevares ved -20 °C. Produkter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
    Kontroltype Negativ kontrol
    RNAi type siRNA
    Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
    Produkttype siRNA
    Mængde 250μ L
    Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is