Få mere at vide
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontrol Lo GC
Beskrivelse
Stealth RNAi™ siRNA Negative kontroller er en fremragende måde at måle effekten af dit eksperimentelle Stealth RNAi™ siRNA-duplex versus baggrund. Disse kontroller er: –Designet i 3 niveauer af GC-indhold (Lo, Med, Hi) med 3 sekvenser tilgængelige pr. niveau, så forskere kan matche GC-indhold med deres eksperimentelle Stealth RNAi™ siRNA –Ikke homolog med noget i hvirveldyrets transkriptom –Testet til ikke at inducere stressrespons Stealth RNAi™ siRNA Negativ kontrolkit indeholder alle tre kontroller (Lo, Med, Hi GC-indholdsudtagende sekvenser #2 og #3) og hver er også tilgængelig separat. Få de ideelle negative kontroller til dit RNAi-eksperiment, så du kan vurdere dine resultater nøjagtigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Leveres til 250μ l klokken 20μ M. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Kontroltype | Negativ kontrol |
| RNAi type | siRNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi, Transfektion |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Stealth RNAi™ siRNA |
| Produkttype | siRNA |
| Mængde | 250μ L |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.