Få mere at vide
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontrolsæt
Artikelnummer. 10022642
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10022642 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10022642 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12935100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Stealth RNAi™ siRNA negativ kontrolsæt
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls er en fantastisk måde at måle effekten af dit eksperimentelle Stealth RNAi™ siRNA duplex versus baggrund. Disse kontroller er:
  • Designet i 3 niveauer af GC-indhold (Lo, Med, Hi) med 3 tilgængelige sekvenser pr. niveau, så forskere kan matche GC-indhold til deres eksperimentelle Stealth RNAi™ siRNA
  • Ikke homolog med noget i hvirveldyrtranskriptomet
  • Testet for ikke at fremkalde stressreaktion Stealth RNAi™ siRNA
    Negative Control Kit indeholder alle tre kontroller (Lo, Med, Hi GC indhold-eksklusive sekvenser #2 og #3) og hver er også tilgængelig separat. Få de ideelle negative kontroller til dit RNAi-eksperiment, så du kan vurdere dine resultater nøjagtigt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Hver individuel kontrol leveres som 250 stkμ l klokken 20μ M. De Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Kit indeholder en hver af alle tre negative kontroller (hver 250μ l @ 20μ M). Opbevares ved -20 °C. Produkter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
    Kontroltype Negativ kontrol
    RNAi type siRNA
    Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
    Produkttype siRNA
    Mængde 1 sæt