Få mere at vide
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA negativ kontrol Hi GC
Artikelnummer. 10789004
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10789004 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10789004 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12935400
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Stealth RNAi™ siRNA negativ kontrol Hi GC
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls are a great way to measure the effect of your experimental Stealth RNAi™ siRNA duplex versus background. These controls are: –Designed in 3 levels of GC content (Lo, Med, Hi) with 3 sequences available per level so researchers can match GC content to their experimental Stealth RNAi™ siRNA –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome –Tested not to induce stress response Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Kit contains all three controls (Lo, Med, Hi GC content-excluding sequences #2 and #3) and each is also available separately. Get the ideal negative controls for your RNAi experiment so you can assess your results accurately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveres til 250μ l klokken 20μ M. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
Produkttype siRNA
Mængde 250μ L