Få mere at vide
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Luciferase Reporter Control
Artikelnummer. 10504244
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10504244 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10504244 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12935146
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Stealth RNAi™ siRNA Luciferase Reporter Control
Stealth RNAi™ siRNA Reporter-kontroller er ideelle til brug i RNA-interferens (RNAi)-eksperimenter for at hjælpe dig med at optimere dine transfektionsbetingelser i enhver hvirveldyrcellelinje. Disse kontroller er: –Designet til effektivt at slå det tiltænkte mål –ned Ikke homologe med noget i hvirveldyrets transkriptom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Denne  individuelle kontrol duplex leveres som 250μ l klokken 20μ M og inkluderer 1 ml 1X RNA Annealing/Dilution Buffer. Opbevares ved -20 °C. Produkter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
Produkttype siRNA
Mængde 250μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Mål Luciferase
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.