Få mere at vide
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNAβ -Lactamase Reporter Kontrol
Artikelnummer. 10226703
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10226703 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10226703 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12935148
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls er ideelle til brug i RNA-interferens (RNAi) eksperimenter for at hjælpe dig med at optimere dine transfektionsforhold i enhver hvirveldyrs cellelinje.
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls er ideelle til brug i RNA-interferens (RNAi) eksperimenter for at hjælpe dig med at optimere dine transfektionsforhold i enhver hvirveldyrs cellelinje.
Disse kontroller er:
  • Designet til effektivt at slå det tilsigtede mål ned
  • Ikke homolog med noget i hvirveldyrs transkriptom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Denne individuelle kontrol duplex leveres som 250μ L klokken 20μ M og inkluderer 1 ml 1X RNA-annealing/fortyndingsbuffer.
Opbevares ved -20 °C.
Produkter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi
Inkluderer 250μL at 20μm and includes 1mL of 1X RNA annealing/dilution buffer
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
Produkttype siRNA
Mængde 250μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Mål βLactamase