Få mere at vide
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GFP Reporter Control
Artikelnummer. 10430174
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10430174 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10430174 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12935145
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Stealth RNAi™ siRNA GFP Reporter Control
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls er ideelle til brug i RNA-interferens (RNAi) eksperimenter for at hjælpe dig med at optimere dine transfektionsforhold i enhver hvirveldyrs cellelinje. Disse kontroller er: –Designet til effektivt at slå det tilsigtede mål ned– Ikke homolog med noget i hvirveldyrs transkriptom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Denne  individuelle kontrol duplex leveres som 250μ l klokken 20μ M og inkluderer 1 ml 1X RNA Annealing/Dilution Buffer. Opbevares ved -20 °C. Produkter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi
Inkluderer 250 μl af Stealth RNAi GFP Reporter Control (@ μ20 M in (1x) RNA-annealing/fortyndingsbuffer)
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Stealth RNAi™ siRNA
Produkttype siRNA
Mængde 250μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Mål GFP (Grønt Fluorescerende Protein)