Få mere at vide
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GAPDH positiv kontrol (menneske)
Beskrivelse
Stealth RNAi™ siRNA Positive Housekeeping Control Duplexes (humane) er ideelle til brug i RNA-interferens (RNAi) eksperimenter som kontrol til vurdering af knockdown og optimering af RNAi-eksperimenter. Disse kontroller er: –Designet til effektivt at nedbryde det tilsigtede mål –, er blevet laboratorietestet og leveres i et færdigbrugsformat
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Denne individuelle kontrol duplex leveres som 250μ l klokken 20μ M og inkluderer 1 ml 1X RNA Annealing/Dilution Buffer. Opbevares ved -20 °C. Produkter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Kontroltype | Positiv kontrol |
| RNAi type | siRNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Stealth RNAi™ siRNA |
| Produkttype | siRNA |
| Mængde | 250μ L |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mål | GAPDH |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.