Få mere at vide
Stavudine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stavudine |
| CAS | 3056-17-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Stavudine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, Ph Eur Zidovudine Impurity A, GR 92955X, Zidovudine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O |
| Vis mere |