Få mere at vide
Stavudin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311053
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311053 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311053 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16974260AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stavudine
CAS 3056-17-5
Analyt- eller komponentnavne Stavudine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 N2 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, Ph Eur Zidovudine Impurity A, GR 92955X, Zidovudine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
SMIL CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 224,0797 g/mol