Få mere at vide
Staurosporin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-7083134 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 μg
Pakningsstørrelse:
500µg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480472
Brand: MP Biomedicals 0219140090
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Besidder hæmmende aktivitet mod svampe og gær. Staurosporin, MP Biomedicals er et antibiotikum, der er isoleret fra Streptomyces-arter. Det er en potent hæmmer af phospholipid/Ca2+-afhængige proteinkinaser og bruges til at studere involveringen
Starosporin bruges til at studere involvering af proteinkinaser i signaltransduktionsveje. Det standser normale celler i G1-kontrolpunktet og er en potent hæmmer af proteinkinase C og andre proteinkinaser in vitro og i dyrkede celler. Det er en inducer af apoptose i mange pattedyrcelletyper.
  • Potent hæmmer af phospolipid/calciumafhængige og cykliske nukleotidafhængige proteinkinaser
  • Nyttigt som værktøj til undersøgelser af proteinphosphorylering i reguleringen af cellulære funktioner
  • Hæmmer opreguleringen af VEGF-ekspression i tumorceller
  • Reverserer delvist MDR, sensibiliserer celler med MDR-fænotype over for cytotoksiske midler
  • Hæmmer Pgp-phosphorylering (funktionel betydning af Pgp-phosphorylering er dårligt defineret)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62996-74-1
Molekylær formel C28H26N4O3
Molekylvægt (g/mol) 466.541
InChI nøgle HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Staurosporin, Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
SMIL CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 237°C
Mængde 500 μg
Opløselighedsinformation May be reconstituted by dissolving the lyophilized reagent in DMSO (5mg/mL, clear, colorless solution), DMF, ethyl acetate (5mg/mL, clear colorless solution) or methanol or water.
Formel vægt 466.5
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Staurosporine