Få mere at vide
Staurosporin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480472 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 μg
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480472 500 μg 500µg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480472 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219140090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4065.00 DKK
    3870.95 DKK / 500µg
    Spare 194.05 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Besidder hæmmende aktivitet mod svampe og gær. Staurosporin, MP Biomedicals er et antibiotikum, der er isoleret fra Streptomyces-arter. Det er en potent hæmmer af phospholipid/Ca2+-afhængige proteinkinaser og bruges til at studere involveringen
Starosporin bruges til at studere involvering af proteinkinaser i signaltransduktionsveje. Det standser normale celler i G1-kontrolpunktet og er en potent hæmmer af proteinkinase C og andre proteinkinaser in vitro og i dyrkede celler. Det er en inducer af apoptose i mange pattedyrcelletyper.
  • Potent hæmmer af phospolipid/calciumafhængige og cykliske nukleotidafhængige proteinkinaser
  • Nyttigt som værktøj til undersøgelser af proteinphosphorylering i reguleringen af cellulære funktioner
  • Hæmmer opreguleringen af VEGF-ekspression i tumorceller
  • Reverserer delvist MDR, sensibiliserer celler med MDR-fænotype over for cytotoksiske midler
  • Hæmmer Pgp-phosphorylering (funktionel betydning af Pgp-phosphorylering er dårligt defineret)
Kemiske identifikatorer
CAS 62996-74-1
Molekylær formel C28H26N4O3
Molekylvægt (g/mol) 466.541
InChI nøgle HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Staurosporin, Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
SMIL CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Tekniske data
Type Staurosporine
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 237 °C
Farve Off-White
Mængde 500 μg
Opløselighedsinformation Kan rekonstitueres ved at opløse det lyofiliserede reagens i DMSO (5 mg/ml, klar, farveløs opløsning), DMF, ethylacetat (5 mg/ml, klar farveløs opløsning) eller methanol eller vand.
Formel vægt 466.5
Procent renhed ≥98%
Grad Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Staurosporine