Få mere at vide
Staurosporine, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-28739
Mængde:
1 mg
100 μg
500 μg
Emballage:
Poly Micro Tube
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
500µg
Artikelnummer. 10042804
Brand: Fisher BioReagents BP2541100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Staurosporine is a potent protein kinase inhibitor useful for studies on protein phosphorylation in the regulation of cellular functions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62996-74-1
Molekylær formel C28H26N4O3
Molekylvægt (g/mol) 466.541
InChI nøgle HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMIL CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Staurosporine
Navn note From Streptomyces sp.
Smeltepunkt 270°C
Farve White
Analyseprocentområde > 98.0 %
Emballage Poly Micro Tube
Mængde 100 μg
Merck Index 15, 8928
Resterende opløsningsmidler Pass Test
Formel vægt 466.5
Procent renhed >98.0%
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.