Få mere at vide
Staurosporin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042530
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
Artikelnummer. 15495139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62837.M^
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Staurosporin (staurosporin, CAS # 62996-74-1) er et bakterielt alkyloid isoleret fra Streptomyces staurosporeus.
Bredspektret proteinkinasehæmmer Staurosporin bruges som anti-svampe og anti-hypertensiv, hvilket resulterer i at studere anti-cancer behandling. Det fungerer som en forløber for proteinkinasehæmmeren midostaurin. Det bruges også til at inducere celledød i Swiss Webster primære makrofagceller og til at studere effekten af caspaseaktivering på menneskelig sædkvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Staurosporin er et indolocarbazolalkaloid, der er i stand til at gennemtrænge cellemembraner
  • Staurosporin har anti-cancer egenskaber, der kan inducere apoptose
  • Staurosporin er en bred hæmmer af proteinkinaser, der forhindrer vækst- og delingscyklusser
Anvendelse
  • Staurosporin bruges til forskning i akut myeloid leukæmi
  • Det er velegnet til forskningsapplikationer, herunder cellekultur og biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62996-74-1
Molekylær formel C28H26N4O3
Molekylvægt (g/mol) 466.541
MDL nummer MFCD00077402
InChI nøgle HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
SMIL CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Staurosporine
Type Staurosporine
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 240 °C til 243 °C
Farve Gul
Mængde 1 mg
Beilstein 1060573
Merck Index 14,8802
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO or ethanol;Soluble in dimethyl sulfoxide ,dimethyl formamide,ethyl acetate,hot acetone and ethanol; Slightly soluble in chloroform and methanol; Insoluble in water.
Formel vægt 466.54
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.