Få mere at vide
Staurosporin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495139
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495139 1 mg 1mg
15485139 5 mg 5mg
15405149 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62837.M^
 Begrænset vare
På lager
Staurosporin (staurosporin, CAS # 62996-74-1) er et bakterielt alkyloid isoleret fra Streptomyces staurosporeus.
Bredspektret proteinkinasehæmmer Staurosporin bruges som anti-svampe og anti-hypertensiv, hvilket resulterer i at studere anti-cancer behandling. Det fungerer som en forløber for proteinkinasehæmmeren midostaurin. Det bruges også til at inducere celledød i Swiss Webster primære makrofagceller og til at studere effekten af caspaseaktivering på menneskelig sædkvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Staurosporin er et indolocarbazolalkaloid, der er i stand til at gennemtrænge cellemembraner
  • Staurosporin har anti-cancer egenskaber, der kan inducere apoptose
  • Staurosporin er en bred hæmmer af proteinkinaser, der forhindrer vækst- og delingscyklusser
Anvendelse
  • Staurosporin bruges til forskning i akut myeloid leukæmi
  • Det er velegnet til forskningsapplikationer, herunder cellekultur og biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62996-74-1
Molekylær formel C28H26N4O3
Molekylvægt (g/mol) 466.541
MDL nummer MFCD00077402
InChI nøgle HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
SMIL CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Staurosporine
Type Staurosporin
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 240 °C til 243 °C
Farve Gul
Mængde 1 mg
Beilstein 1060573
Merck Index 14,8802
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO eller ethanol; Opløselig i dimethylsulfoxid, dimethylformamid, ethylacetat, varm acetone og ethanol; Let opløselig i kloroform og methanol; Uopløselig i vand.
Formel vægt 466.54
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.