Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Staurosporin, 98%
Artikelnummer. 10269653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
250 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10269653 1 mg 1mg
10743783 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269653 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6985.18 DKK
    6284.65 DKK / 1mg
    Spare 700.53 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Staurosporin (staurosporin, CAS # 62996-74-1) er et bakterielt alkyloid isoleret fra Streptomyces staurosporeus.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Staurosporin er et indolocarbazolalkaloid, der er i stand til at gennemtrænge cellemembraner
  • Staurosporin har anti-cancer egenskaber, der kan inducere apoptose
  • Staurosporin er en bred hæmmer af proteinkinaser, der forhindrer vækst- og delingscyklusser
Anvendelse
  • Staurosporin bruges til forskning i akut myeloid leukæmi
  • Det er velegnet til forskningsapplikationer, herunder cellekultur, in vivo-undersøgelser og biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62996-74-1
Molekylær formel C28H26N4O3
Molekylvægt (g/mol) 466.5
MDL nummer MFCD00077402
InChI nøgle HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMIL CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Staurosporine
Smeltepunkt 270.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 1 mg
Merck Index 15,8928
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO, ethyl acetate or dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formel vægt 466.5
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.