Få mere at vide
Melford Staurosporin
Artikelnummer. 30018817
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
30018817 500 μg
1 options
Artikelnummer. 30018817 Leverandør Melford Leverandørnr. S635000.0005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Staurosporin er en potent naturlig forbindelse og er et afgørende værktøj til at studere signaltransduktionsveje, cellecyklusregulering og cancerterapi.
Staurosporin er en potent naturlig forbindelse og er et afgørende værktøj til at studere signaltransduktionsveje, cellecyklusregulering og cancerterapi. I cellebiologi er Staurosporin meget brugt til at undersøge cellulære processer, der involverer proteinkinaser. Det fungerer som en bredspektret kinasehæmmer, der målretter mod forskellige proteinkinaser involveret i signaltransduktion, hvilket hjælper forskere med at udforske komplekse intracellulære signalnetværk. Dette har vidtrækkende konsekvenser for forståelsen af mekanismerne bag cellevækst, differentiering og apoptose.
Farmakologer og farmaceutiske forskere udnytter Staurosporin i lægemiddelopdagelse og -udvikling. Dets evne til at hæmme kinaser gør det værdifuldt til at identificere potentielle terapeutiske mål og vurdere effektiviteten af nye forbindelser til behandling af sygdomme som cancer. I kræftforskningen er Staurosporins rolle afgørende. Ved at interferere med nøgleveje involveret i celleproliferation og overlevelse giver det indsigt i potentielle kræftbehandlinger. Forskere udforsker dets anvendelse som et kemoterapeutisk middel og søger måder at udnytte dets egenskaber til målrettede kræftbehandlinger.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Staurosporine
CAS 62996-74-1
Mængde 500 μg
Molekylær formel C28H26N4O3