Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Staurosporine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18700957
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18700957 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18700957 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. TB1285RMU/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14555.00 DKK
    13767.60 DKK / 2mg
    Spare 787.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Staurosporine synthesized to Ancillary Material Grade
TB1285-RMU is an Ancillary Material Grade version of product Staurosporine (Cat. No. 1285). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [9 S-(9α,10β,11β,13α)]-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-9,13-epoxy-1 H,9 H-diindolo[1,2,3-gh:3 ',2 ',1 '-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7 ]benzodiazonin-1-one
CAS 62996-74-1
Mængde 2 mg
Mål Broad Spectrum Protein Kinase Inhibitors
Molekylær formel C28H26N4O3
Renhed 98%