Få mere at vide
Staurosporin, TRC
Artikelnummer. 30417992
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30417992 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30417992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68500010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Staurosporine
CAS 62996-74-1
Molekylær formel C28 H26 N4 O3
Mængde 10 mg
Synonym 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one','2,3,10,11,12,13-hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-','(9S,10R,11R,13R)-, 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one','2,3,10,11,12,13-hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-','[9S-(9α,10β,11β,13α)]-, (9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one, (+)-Staurosporine, AM-2282, Alkaloid AM-2282 from Streptomyces, Antibiotic 230, Antibiotic AM 2282, CGP 39360, Staurosporin, Staurosporine
InChI formel InChI=1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
SMIL CN[C@@H]1C[C@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
Molekylvægt (g/mol) 466.53
Formel vægt 466.2005