missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies Stauprimide
Beskrivelse
- Stauprimide specifically inhibits the nuclear localization of NME2, which results in the suppression of c-MYC—a key regulator of pluripotency—thereby priming cells for differentiation (Zhu et al.)
- Enhances cytokine-mediated directed differentiation of mouse and human pluripotent stem cells to multiple lineages, including definitive endoderm, neural progenitors, and mesodermal derivatives such as cardiomyocytes (Zhu et al.; Tahamtani et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 154589-96-5 |
| Synonym | N-Benzoyl-7-oxo Staurosporine |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C35H28N4O5 |
| Renhed | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?