Få mere at vide
R&L Enterprises™ Standringe med Bosshead
Artikelnummer. p-8012546 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
75 mm
100 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11729037
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver nem tilslutning på ringstandere.
  • Bosshead med plastikhoved spændeskrue
  • Accepterer stænger fra 8 mm til 12,5 mm i diameter
  • De angivne dimensioner er indvendig diameter af ringen x center til center afstand fra tophoved til ring
Tekniske data
Materiale Stål
Diameter (metrisk) Indvendig 75 mm
Inkluderer Med Bosshead
Til brug med (applikation) Til stænger