Få mere at vide
R&L Enterprises™ Standringe med Bosshead
Artikelnummer. 10796945 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
75 mm
100 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10796945 100 mm Hver
11729037 75 mm Hver
12996836 130 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10796945
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver nem tilslutning på ringstandere.
  • Bosshead med plastikhoved spændeskrue
  • Accepterer stænger fra 8 mm til 12,5 mm i diameter
  • De angivne dimensioner er indvendig diameter af ringen x center til center afstand fra tophoved til ring
Tekniske data
Materiale Stål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Inkluderer Med Bosshead
Til brug med (applikation) Til stænger